Learn More
Duran™ Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté avec bec verseur
Code produit. 11736582 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11736582
Marque: Duran™ 213115904
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur. Les capsules de cristallisation en verre borosilicaté DURAN™ avec bec verseur offrent une bonne résistance aux chocs thermiques.
  • Bonne résistance aux chocs thermiques
  • Température de fonctionnement élevée (+500°C)
  • Non conçu pour une utilisation sous pression différentielle ou sous vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Comprend Bec verseur
Hauteur (métrique) 90 mm
Diamètre (métrique) 190 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt