Learn More
Éthérate de trifluorure de bore, env. 48 % BF3, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10304034 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10304034
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Formule moléculaire C4H10BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.93
Numéro MDL MFCD00013194
Clé InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Boron trifluoride ethyl ether
CID PubChem 8000
Nom IUPAC Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride etherate
Note relative au nom ca. 48% BF3
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 126.0°C
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C2H5)2O·BF3
Indice de réfraction 1.3429 to 1.3449
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 1352
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosité 1.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 141.93
Pourcentage de pureté ca. 48% BF3
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride etherate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche