Learn More
Éthérate de trifluorure de bore, env. 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10042110
Éthérate de trifluorure de bore, env. 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10042110
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10042110
Marque: Thermo Scientific Acros 174560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Formule moléculaire C4H10BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.93
Numéro MDL MFCD00013194
Clé InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Boron trifluoride ethyl ether
CID PubChem 8000
Nom IUPAC Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride etherate
Note relative au nom 48% BF3
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 126.0°C
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2O·BF3
Indice de réfraction 1.3429 to 1.3449
Quantité 25 g
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Merck Index 15,1352
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosité 1.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 141.93
Pourcentage de pureté ∼48% BF3
Forme physique Liquide, fumant dans de l’air humide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465512 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number174560010,174561000,174560250,174560025
Numéro de lotA0458993 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number174560010,174561000,174560250,174560025
Numéro de lotA0456347 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2023 Catalog Number174560010,174561000,174560250,174560025
Numéro de lotA0451588 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number174560010,174561000,174560250,174560025
Numéro de lotA0450304 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number174560010,174561000,174560250,174560025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride etherate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Éthérate de trifluorure de bore, env. 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals >