Learn More
Trifluorure de bore dihydraté, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
51.00€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13319-75-0 |
---|---|
Formule moléculaire | BF3H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.84 |
Numéro MDL | MFCD00149901 |
Clé InChI | MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058 |
CID PubChem | 61591 |
Nom IUPAC | trifluorure de bore ; dihydrate |
SMILES | O.O.FB(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10581875
|
Thermo Scientific Acros
388711000 |
100 mL | Flacon en verre |
51.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10539423
|
Thermo Scientific Acros
388715000 |
500 mL | Flacon en verre |
170.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisIdentifiants chimiques
13319-75-0 | |
103.84 | |
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N | |
61591 | |
O.O.FB(F)F |
BF3H4O2 | |
MFCD00149901 | |
boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058 | |
trifluorure de bore ; dihydrate |
Spécification
58°C to 60°C (1.5mmHg) | |
6°C | |
Incolore à jaune | |
65.0 to 66% | |
BF3·2H2O | |
boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058 | |
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N | |
trifluorure de bore ; dihydrate | |
61591 | |
65% (BF3) | |
1.642 |
Boron trifluoride dihydrate | |
13319-75-0 | |
Liquide | |
BF3H4O2 | |
MFCD00149901 | |
Solubility in water: miscible | |
O.O.FB(F)F | |
103.84 | |
103.85 | |
Confirmed | |
1.6420g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only