Learn More
Éthérate de diéthyl trifluorure de bore, 46,5 % BF3 min, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
47.30€ - 69.60€
Identifiants chimiques
CAS | 109-63-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10BF3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.93 |
Numéro MDL | MFCD00013194 |
Clé InChI | KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8000 |
SMILES | FB(F)F.CCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041796.22 |
100 g |
47.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041796.36 |
500 g |
69.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Boron trifluoride diethyl etherate is used as a Lewis acid catalyst in Mukaiyama aldol addition, alkylation, acetylation, isomerization, dehydrations and condensation reactions. It is involved in the prepattion of polyethers in polymerization reactions. As a catalyst, it is used in the preparation of cyclopentyl- and cycloheptyl[b]indoles and other diborane. It is also used in sensitive neutron detectors in ionization chambers as well as monitoring radiation levels in earth’s atmosphere.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
109-63-7 | |
141.93 | |
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N | |
FB(F)F.CCOCC |
C4H10BF3O | |
MFCD00013194 | |
8000 |
Spécification
125°C to 126°C | |
-60°C | |
Liquide | |
BF3·O(CH2CH3)2 | |
UN2604 | |
47°C (116°F) | |
Miscible with ether and alcohol. | |
FB(F)F.CCOCC | |
141.93 | |
141.93 | |
Acrid | |
1.344 | |
1.130 g/mL |
Boron trifluoride diethyl etherate | |
109-63-7 | |
C4H10BF3O | |
MFCD00013194 | |
3909607 | |
14,1350 | |
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N | |
Éthoxyéthane ;trifluorure de bore | |
8000 | |
46.5% BF3 min. | |
Flacons Chemseal™ | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H372-H314-H318-H226-H302
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H332-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :ÉTHÉRATE DE DIÉTHYLE DE TRIFLUORURE DE BORE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-689-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only