Learn More
Trifluorure de bore, 12 % (1,5 M) dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 445278000
Alert:
<a href="https://www.fishersci.fr/fr/fr/scientific-products/forms/bulk-chemicals-custom-chemical-solutions.html?CID=WEB_INE_20240212_4GRI95" target="_blank">Demande de vrac à façon et produits chimiques GMP</a>
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
65.0°C | |
-98.0°C | |
800 mL | |
BF3 | |
4°C | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
67.81 | |
67.81 | |
0.87 |
Boron trifluoride | |
373-57-9, 67-56-1 | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluoroborane | |
11062313 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.8700g/mL |
Sécurité et traitement
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.