Learn More
Trichlorure de bore, SPEX CertiPrep™
Code produit. 12939444
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Trichlorure de bore10294-34-51000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Boron trichloride
CAS 10294-34-5, 75-09-2
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Couleur Blanc
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Formule moléculaire BCl3
Numéro MDL MFCD00011313
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClB(Cl)Cl
Nom IUPAC Trichloroborane
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
CID PubChem 25135
Densité 1.0384g/cm³
Solvant ou matrice MeCl
pH 5.0 to 7.0
Point de fusion 256°C
Forme physique Poudre / Solide
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire