Learn More
Trichlorure de bore, Solution dans du chlorure de méthylène 1 M, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 176681000
79.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21665" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Boron trichloride | |
1M Solution in Methylene Chloride | |
BCl3 | |
MFCD00011313 | |
01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44 | |
15, 1350 | |
Solubility in water: may decompose. | |
ClB(Cl)Cl | |
117.16 | |
117.17 | |
1.326 | |
Liquide |
Incolore à marron | |
10294-34-5, 75-09-2 | |
BCl3 | |
0.9 to 1.1M | |
1.3260g/mL | |
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas | |
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloroborane | |
25135 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
100 mL |
Sécurité et traitement
- Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.