Learn More
Trichlorure de bore, solution de 1 M en hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
76.48€ - 346.73€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boron trichloride |
---|---|
Couleur | Incolore à jaune |
Note relative au nom | 1M Solution in Hexane |
CAS | 10294-34-5, 110-54-3 |
Formule moléculaire | BCl3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10358240
|
Thermo Scientific Acros
198921000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
76.48€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994121
|
Thermo Scientific Acros
198928000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
346.73€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Boron trichloride | |
1M Solution in Hexane | |
BCl3 | |
MFCD00011313 | |
01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44 | |
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas | |
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloroborane | |
25135 | |
0.738 | |
Solution |
Incolore à jaune | |
10294-34-5, 110-54-3 | |
BCl3 | |
0.9 to 1.1M | |
0.7380g/mL | |
Solubility in water: may decompose. | |
ClB(Cl)Cl | |
117.16 | |
117.17 | |
−17°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Mortel en cas d’ingestion. Mortel par inhalation. Susceptible de nuire à la fertilité. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Liquide et vapeur très inflammables. Réagit violemment au contact de l'eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-658-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED1925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Boron trichloride, 1M solution in hexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Boron trichloride