Learn More
Diméthylesulfure de tribromure de bore, solution 1 M dans chlorure de méthylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 428321000
90.45 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Boron tribromide dimethyl sulfide | |
29957-59-3, 75-09-2 | |
C2H6BBr3S | |
tribromoborane-methyl sulfide, boron tribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex, tribromo dimethyl-??-sulfanylidene-??-borane, dimethyl sulfide-tribromoborane, tribromo dimethylsulfonio boranuide, boron tribromide-methylsulfide complex, borontribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex solution | |
YNLFEVAOQLXINF-UHFFFAOYSA-N | |
(méthylsulfanyl)méthane ; tribromoborane | |
4181510 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
1.4560g/mL |
1M solution in methylene chloride | |
100 mL | |
MFCD00043296 | |
Solubility in water: reacts | |
CSC.BrB(Br)Br | |
312.65 | |
312.66 | |
1.456 |
Sécurité et traitement
- Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
7Heures
12Minutes
36Secondes
35Nouvelle offre Économisez maintenant