Learn More
Tribromure de bore, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
55.40€ - 396.14€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | BBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.52 |
Numéro MDL | MFCD00011312 |
Clé InChI | ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tribromure de bore, bromure de bore, tribromobore, tribromoborane, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromideAfficher plus |
CID PubChem | 25134 |
Nom IUPAC | tribromoborane |
SMILES | BrB(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10035321
|
Thermo Scientific
365210250 |
25 g | Flacon en verre |
55.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10281852
|
Thermo Scientific Acros
365211000 |
100 g | Flacon en verre |
120.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10237483
|
Thermo Scientific Acros
|
500 g | Flacon en verre |
396.14€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, acide de LewisIdentifiants chimiques
10294-33-4 | |
250.52 | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
25134 | |
BrB(Br)Br |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
tribromure de bore, bromure de bore, tribromobore, tribromoborane, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromideAfficher plus | |
tribromoborane |
Spécification
91.2°C | |
-46.0°C | |
10294-33-4 | |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
15, 1349 | |
Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : se décompose dans l’alcool | |
BrB(Br)Br | |
250.52 | |
250.52 | |
2.65 |
Tribromure de bore | |
+ de 99 % | |
+ de 99 % | |
BBr3 | |
01,66 ; 02,33 ; 03,30 ; 04,42 ; 05,49 ; 06,64 ; 09,61 ; 10,50 ; 11,71 ; 13,43 | |
tribromure de bore, bromure de bore, tribromobore, tribromoborane, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
tribromoborane | |
25134 | |
≥99% | |
2.6500g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Mortel par inhalation. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Mortel en cas d’ingestion. Réagit violemment au contact de l'eau.
Déclaration GHS P : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
Recommended Storage : Chambre anti-poison
- Boron tribromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.