Learn More
Tribromure de bore, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
76.20€ - 866.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | BBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.52 |
Numéro MDL | MFCD00011312 |
Clé InChI | ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide |
CID PubChem | 25134 |
Nom IUPAC | tribromoborane |
SMILES | BrB(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10389400
|
Thermo Scientific
295200250 |
25 g | Flacon en verre |
76.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10237603
|
Thermo Scientific Acros
295205000 |
500 g | Flacon en verre |
866.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, acide de LewisIdentifiants chimiques
10294-33-4 | |
250.52 | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
25134 | |
BrB(Br)Br |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
tribromoborane |
Spécification
91.2°C | |
-46.0°C | |
Ambré | |
99.85% min. (By difference) | |
BBr3 | |
01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 | |
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
tribromoborane | |
25134 | |
99.9% | |
2.6500g/mL |
Boron tribromide | |
10294-33-4 | |
Liquide | |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
15, 1349 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol | |
BrB(Br)Br | |
250.52 | |
250.52 | |
2.65 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel en cas d’ingestion.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
- Boron tribromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.