Learn More
Tribromure de bore, solution 1M dans le chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
800mL
Code produit. 10733894
Marque: Thermo Scientific 198908000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron tribromide
Note relative au nom 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Couleur Jaune à marron
Forme physique Solution
Quantité 800 mL
Formule moléculaire BBr3
Formule linéaire BBr3
Numéro MDL MFCD00011312
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Synonyme boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in alcohol and ccl4
Clé InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrB(Br)Br
Nom IUPAC tribromoborane
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
CID PubChem 25134
Poids de la formule 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.9 to 1.1M
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.467
Densité 1.4670g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.