Learn More
Solution étalon de métal au bore 1000 ppm, pour ICP, solution aqueuse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | 134034 |
Forme physique | Liquide |