Learn More
Solution étalon métallique de bore 10,000 ppm, pour ICP, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | 134034 |
Forme physique | Liquide |