Learn More
Siliciure de bore, 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
88.54€ - 355.77€
Identifiants chimiques
CAS 12008-29-6
Formule moléculaire B6Si
Poids moléculaire (g/mol) 92.95
Numéro MDL MFCD00180907
Clé InChI ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
CID PubChem 16212548
Nom IUPAC 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptane
SMILES B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11373827
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035670.09
10 g
88.54€
10g
11383827
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035670.18
50 g
355.77€
50g
Description
Description
Boron silicide is used in chemical research, pharmaceuticals and as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12008-29-6
92.95
ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
16212548
B12B3B4B5B(B14)[Si]235
B6Si
MFCD00180907
silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptane
Spécification
Boron silicide
Poudre
B6Si
silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptane
16212548
98%
12008-29-6
(Base des métaux)
MFCD00180907
Insoluble in water.
B12B3B4B5B(B14)[Si]235
92.95
92.95
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-535-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante