Learn More
Morceaux de bore, cristaux, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po.), 99,4 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11354827
Morceaux de bore, cristaux, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po.), 99,4 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354827
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11354827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041858.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-42-8
Formule moléculaire B
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CID PubChem 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nom IUPAC bore
SMILES [B]
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron
Couleur Gris
Forme physique Pièces, cristallines, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po)
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% (Metals basis)
Température d’allumage 700°C (1292°F)
Odeur Odorless
Aspect Dark Gray pieces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT31K008 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
Numéro de lotA23T004 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number041825.06,041858.30,041825.22,041858.09,041825.14
Numéro de lotB11Q29 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
Numéro de lotC07M18 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
Numéro de lotJ18S026 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041825.06,041858.30,041825.22,041858.09,041825.14
Nom du produit
Morceaux de bore, cristaux, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po.), 99,4 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >