Learn More
Oxyde de Bore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’oxyde de bore est utilisé comme fondant, catalyseur acide et intermédiaire chimique dans la production d’halogénures de bore, d’esters, de carbure, de nitrure et de borures métalliques. L’oxyde de bore a démontré un effet prometteur sur l’hydrogénolyse du glycérol en 1,2 -propanédiol. Il s’agit également d’un matériau essentiel pour la préparation de la céramique cordiérite à partir du talc. Il entre dans la composition du verre borosilicaté. Il s’agit d’un additif utilisé dans les lubrifiants à haute température.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
Point d’ébullition | 1860°C |
Nom chimique ou matériau | Boron oxide |
Point de fusion | ∽450°C |
Quantité | 2500 g |
Merck Index | 14,1337 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
Poids de la formule | 69.62 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Show More |
Safety and Handling
- Boron oxide
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Boron oxide