Learn More
Pâte de nitrure de bore, Thermo Scientific Chemicals
Résiste aux métaux et sels en fusion. Conductivité thermique et rigidité diélectrique élevée.
52.30€ - 1161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BN |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.82 |
Numéro MDL | MFCD00011317 |
Clé InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
CID PubChem | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.14 |
25 g |
52.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11360408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.22 |
100 g |
158.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.36 |
500 g |
675.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.A3 |
2 kg | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Spezifikation
Boron nitride | |
Blanc | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
White paste |
10043-11-5 | |
Pâte | |
MFCD00011317 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidyneborane | |
66227 | |
Odorless | |
1.4 |
Sicherheit und Handhabung
H319-H335 :Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only