Learn More
Nitrure de bore, liant faible, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462377
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Utilisé comme lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. Le nitrure de bore peut être utilisé dans la nanotechnologie. Également utilisé dans les peintures, les ciments dentaires, les câbles-crayon, les procédés xérographiques, les imprimantes laser et les capteurs d’oxygène étanches.
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nom IUPAC Boranylidynéamine
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Forme physique Hot Pressed Rod
Quantité 5 Pc.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Sachet