Learn More
Nitrure de bore, liant faible, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific™
Catalog Number 15411887
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
Sachet
Utilisé comme lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. Il peut être utilisé dans la nanotechnologie. Il est également utilisé dans les peintures, les ciments dentaires, les mines de crayon, les procédés xérographiques, les imprimantes laser et les capteurs d’oxygène étanches.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forme physique Hot Pressed Rod
Quantité 1 Pc.
Formule moléculaire BN
Numéro MDL MFCD00011317
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides.
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nom IUPAC Boranylidynéamine
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Sachet