Learn More
Carbure de bore
Code produit. 11358488
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-32-8
Formule moléculaire CB4
Poids moléculaire (g/mol) 55.25
Numéro MDL MFCD00011520
Clé InChI INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
CID PubChem 123279
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron carbide
Point de fusion 2350°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Merck Index 14,1344
Poids de la formule 55.26
Odeur Odorless
Densité 2.52 g/mL