Learn More
Carbure de bore, poudre noire, >90 %, Thermo Scientific Chemicals
52.10€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12069-32-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CB4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 55.25 |
Numéro MDL | MFCD00011520 |
Clé InChI | INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07 |
CID PubChem | 123279 |
Nom IUPAC | 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane |
SMILES | B12B3B4B1C234 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010922.22 |
100 g |
52.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010922.36 |
500 g |
210.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12069-32-8 | |
55.25 | |
INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N | |
123279 | |
B12B3B4B1C234 |
CB4 | |
MFCD00011520 | |
boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07 | |
2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane |
Spécification
Boron carbide | |
12069-32-8 | |
Poudre | |
CB4 | |
boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07 | |
INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane | |
123279 | |
Odorless |
2350°C | |
Noir | |
>90% | |
MFCD00011520 | |
Insoluble in water. | |
B12B3B4B1C234 | |
55.25 | |
55.26 | |
2.52 |
Sécurité et traitement
Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé.En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des vêtements et des gants de protection adaptés.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H332-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 235-111-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ED7420000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only