Learn More
Acide borique, Poudre + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
63.60€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.83 |
Numéro MDL | MFCD00011337 |
Clé InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
CID PubChem | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nom IUPAC | acide borique |
SMILES | OB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10103820
|
Thermo Scientific Acros
180570010 |
1kg | Flacon en plastique |
63.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10052390
|
Thermo Scientific Acros
180570025 |
2,5kg | Flacon en plastique |
120.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904101
|
Thermo Scientific Acros
|
10kg | Récipient en plastique |
345.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisIdentifiants chimiques
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
acide borique |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spécification
Boric acid | |
10043-35-3 | |
Inodore | |
BH3O3 | |
Cristaux grossiers | |
01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
acide borique | |
7628 | |
61.83 | |
Extra pur |
Blanc | |
169,0°C | |
99+% | |
H3BO3 | |
MFCD00011337 | |
15, 1339 | |
Solubilité dans l’eau :49,5 g/l (20°C).Autres solubilités :1 g/18 ml dans l’alcool froid - 1 g/6 ml dans l’alcool à ébullition, 1 g/4 ml dans le glycérol, nacl, licl, acides minéraux diminuant la solubilité, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 augmentant la sol. | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Peut nuire à la fertilité.Peut nuire au fœtus
danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Boric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only