Learn More
Acide borique, granulaire, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
126.00€ - 431.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.83 |
Numéro MDL | MFCD00011337 |
Clé InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
CID PubChem | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nom IUPAC | acide borique |
SMILES | OB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15568214
|
Avantor J.T.Baker
4035-01 |
500 g | Flacon poly |
126.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15578214
|
Avantor J.T.Baker
4035-05 |
2,5kg | Flacon poly |
431.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour les tampons de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
acide borique |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spécification
Boric Acid | |
1 L = 1,43 kg | |
Granulaire | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
Bioréactif ultra-pur |
10043-35-3 | |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
acide borique | |
7628 | |
61.83 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Boric Acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Boric acid