Learn More
Acide borique (cristallin/électrophorèse), Fisher BioReagents
22.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Description
Ce réactif de qualité électrophorèse haute pureté est utilisé dans la préparation des tampons d’électrophorèse Tris/Borate/EDTA.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boric Acid |
pH | 3,8 à 4,8 |
Couleur | Blanc |
Point de fusion | 169°C |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 0,001% max. |
Identification | Test de réussite |
Matière non volatile | 0,05% max. |
Conditionnement | Flacon poly |
Tension de vapeur | 2,7 mbar à 20°C |
Notes de qualité de la pureté | DNase-Free |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Boric acid
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.