Learn More
Acide borique, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-45927 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 10607581
Marque: Thermo Scientific Acros 423485000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Couleur Marron-rouge
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Matière non volatile 0,05 % max. (avec MeOH)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Quantité 500 g
Formule linéaire H3BO3
Forme physique Poudre cristalline
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5% (Acid)
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid