Learn More
Acide borique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11447967
Click to view available options
Quantité:
1000g
5000g
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Boric Acid is a commonly used reagent in molecular biology for the preparation of buffers such as Tris Borate EDTA and has applications in capillary and gel electrophoresis. This compound has also been employed in a multitude of applictions, from weatherproofing fabrics to hardening steel. A commonly used molecular biology reagent that exhibits some antifungal activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide borique est un réactif couramment utilisé en biologie moléculaire pour la préparation de tampons tels que le Tris Borate EDTA et a des applications en électrophorèse sur gel et capillaire. Ce composé a également été utilisé dans une multitude d’applications, des tissus imperméabilisants à l’acier durcissant. Réactif de biologie moléculaire couramment utilisé qui présente une certaine activité antifongique
Solubilité
Soluble dans le glycérol, l’éther, l’alcool, le méthanol, l’ammoniac liquide, l’acétone (légèrement), l’eau (6,35 g/100 cc) à 30°C, l’eau (27,6 g/100 cc) à 100°C, l’eau (50 g/l) à 21°C, et l’eau (1 g/ 18 ml d’eau froide).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435
Odeur Inodore
Point d’éclair Néant
Quantité 5000g
Formule linéaire H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Informations sur la solubilité Soluble in glycerol,ether,alcohol,methanol,liquid ammonia,acetone (slightly),water (6.35g/100 cc) at 30°C,water (27.6g/100 cc) at 100°C,water (50g/L) at 21°C,and water (1 g / 18 ml cold water).
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté 98%