Learn More
Acide borique, solution + indicateur à 4 %, Chem-Lab
Code produit. 11939172
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
Code produit. 11939172
Marque: Chem-Lab CL02.0206.5000
Convient à la détermination de l’azote à l’aide de la méthode Kjeldahl. Acide borique, solution + indicateur 4 %, Chem-Lab se compose de 40 g de H3BO3 + indicateur par 1 L d’eau. Sa valeur pH est de 4,80–5,00.
L’acide borique, solution + indicateur 4% est utilisé dans l’analyse et la détermination quantitative de l’azote organique.
Spécification
pH 4,80–5,00
Couleur Gris à vert
CAS 10043-35-3, 7732-18-5
Concentration 40 g de H3BO3+ indicateur pour 1 L de H2O
Densité 1,00 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 5 L
Formule moléculaire BH3O3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011337
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Informations sur la solubilité Eau
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nom IUPAC acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Poids de la formule 61.83g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid 4% solution + indicator
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric acid, Methanol