Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, solution tampon de 0,5M, pH 9,0
69.85€ - 96.50€
Identifiants chimiques
CAS | 1330-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Na2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.21 |
Numéro MDL | MFCD00081185 |
Clé InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474559
|
Thermo Scientific Chemicals
J62125.AK |
250 mL |
69.85€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484559
|
Thermo Scientific Chemicals
J62125.AP |
500 mL |
96.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1330-43-4 | |
201.21 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Spécification
Borate buffer soln. | |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00081185 | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 |
1330-43-4 | |
9.0 | |
B4Na2O7 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante