Learn More
Complexe de borane-pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Borane-pyridine complex is used for synthesis of α-alkyl-β-hydroxy esters and preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes. It is used as reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides. It is also used as modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe borane-pyridine est utilisé pour la synthèse de α ; -alkyl-β ; -hydroxyesters et la préparation d’Igs conjugués avec des épitopes de peptides viraux. Il est utilisé comme agent réducteur pour l’analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance des oligosaccharides. Il est également utilisé comme modificateur dans l’huile de décantation qui affecte sa carbonisation au pas de la mésophase.
Solubilité
Il s’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Le complexe borane-pyridine est utilisé pour la synthèse de α ; -alkyl-β ; -hydroxyesters et la préparation d’Igs conjugués avec des épitopes de peptides viraux. Il est utilisé comme agent réducteur pour l’analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance des oligosaccharides. Il est également utilisé comme modificateur dans l’huile de décantation qui affecte sa carbonisation au pas de la mésophase.
Solubilité
Il s’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Borane-pyridine complex |
Point de fusion | 9°C to 11°C |
Densité | 0.92 |
Point d’ébullition | 65°C (1 mmHg) |
Point d’éclair | 73°C (163°F) |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.532 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 3674913 |