Learn More
Complexe borane-morpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 70.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4856-95-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12BNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.96 |
Numéro MDL | MFCD00066736 |
Clé InChI | IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine |
CID PubChem | 6327109 |
Nom IUPAC | bore;morpholine |
SMILES | B.C1COCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15110.06 |
5 g |
23.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15110.14 |
25 g |
70.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4856-95-5 | |
100.96 | |
IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N | |
6327109 | |
B.C1COCCN1 |
C4H12BNO | |
MFCD00066736 | |
morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine | |
bore;morpholine |
Spécification
Borane-morpholine complex | |
93°C to 95°C | |
C4H12BNO | |
UN2925 | |
IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N | |
bore;morpholine | |
6327109 | |
97% |
4856-95-5 | |
Amine-like | |
MFCD00066736 | |
morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine | |
B.C1COCCN1 | |
100.96 | |
100.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H301-H314-H318
Matière solide inflammable.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302-H312-H314-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 225-450-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QD8530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only