Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11446750
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446750
25 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Code produit. 11446750
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07705.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de borane-diméthyle est utilisé pour les réactions d’hydroboration et de réduction. Il est utilisé dans la réduction des aldéhydes, des cétones, des époxydes et des acides carboxyliques pour donner les alcools correspondants. Il est également impliqué dans la réduction de Corey-Itsuno. Il agit comme intermédiaire dans la préparation de semi-conducteurs très purs. Il est également utilisé comme propergol pour fusée.
Solubilité
Miscible à l’éther éthylique, au dichlorométhane, au benzène, au xylène, à l’hexane, au diglyme, à l’éther diméthylique, à l’acétate d’éthyle, au toluène, au chlorure de méthylène et à d’autres solvants aprotiques.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, l’eau, les alcools, le brome, les anhydrides acides, les chlorures acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-87-0
Formule moléculaire C2H9BS
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
Numéro MDL MFCD00013189
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
CID PubChem 9833925
Nom IUPAC bore ; méthyl-sulfonyl-méthane
SMILES B.CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-dimethyl sulfide complex
Point de fusion -38°C
Densité 0.801
Point d’ébullition ∼44°C (decomposition)
Point d’éclair −1°C (30°F)
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Indice de réfraction 1.457
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3663489
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Poids de la formule 75.97
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >