Learn More
Invitrogen™ Mini-cassettes de gel vides Bolt™
Permet aux utilisateurs de verser des formulations de gel correspondant à leurs besoins tout en bénéficiant des avantages du réservoir à gel
Marque: Invitrogen™ NW2010
54.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les cassettes de gel vides Bolt vous permettent de verser vos propres types de gels spéciaux tout en bénéficiant des avantages de la mini cuve à gel et de la minicellule XCell SureLock. Les cassettes sont étanchéifiées sur trois côtés (aucune fuite de gel possible) et on des puits en forme de biseau caractéristique. Elles ont une épaisseur standard de 1 mm et peuvent être utilisées avec les peignes 10 ou 12 puits Bolt™ (réf. NW3010 et NW3012). Comme ces cassettes vides Bolt™ sont déjà étanchéifiées avec du ruban adhésif sur la fente, il n’y a pas besoin de support de coulage encombrant.
Spécification
Mini cuve à gel et minicellule XCell SureLock | |
Bolt™ | |
20 cassettes |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Mini-cassette de gel vide | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.