Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Empty Mini Gel Cassette Combs, 10-well
Pour les cassettes de gel mini Bolt™ vides ( cat. NW2010) à utiliser pour l’électrophorèse sur gel. Les cassettes de gel Bolt™ vides vous permettent de couler vos propres types de gels spéciaux tout en bénéficiant des avantages du réservoir à gel mini.
Marca: Invitrogen™ NW3010
21.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Les peignes pour cassettes de gel vides Bolt sont à utiliser avec les cassettes de gel vides Bolt, qui vous donnent la possibilité de verser votre propre type de gel spécial tout en continuant à bénéficier des avantages de la mini cuve à gel et de la minicellule XCell SureLock. Toutes les cassettes sont étanchéifiées sur trois côtés (aucune fuite de gel possible) et se caractérisent par des puits en forme de biseau. Les cassettes et peignes sont disponibles en épaisseur standard de 1 mm. Les peignes sont disponibles pour 10 ou 12 puits.Especificaciones
Mini cuve à gel et minicellule XCell SureLock | |
Bolt™ | |
20 combs |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Peigne pour mini-cassette de gel vide | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.