Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%
Description
Le pack de bienvenue Bolt fournit tous les gels et tampons Bolt dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la mini cuve à gel. La mini-cuve à gel est compatible avec les gels Novex, les gels NuPAGE et les gels Bis-Tris Plus Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de réaliser un cycle avec les gels Bis-Tris Plus Bolt en 35 minutes environ.
Contenu du Welcome Pack :
• Mini cuve à gel (A25977)
• Gels Bis-Tris Plus Bolt (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge MES Bolt, 20X (B0002)
• Tampon d’échantillon LDS Bolt, 4X (B0007)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt, 10X (B0009)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos de la mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec les gels Novex, les gels NuPAGE et les gels Bis-Tris Plus Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de réaliser un cycle avec les gels Bolt Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : Formats à puits multiples et à gradient de 8, 10, 12 et 4 - 12 %. Les gels Bis-Tris Bolt sont dotés de puits en forme de biseau, qui peuvent facilement charger jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon, permettant ainsi la détection de protéines dans des échantillons très dilués ou la visualisation de protéines à faible abondance.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Bolt (BT0006) pour tout transfert humide standard à l’aide du mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Services
Jusqu’à 12 mois
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Mini-cuve à gel Mini Gel Tank |
| Pourcentage de gel | 10% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Plage de séparation | 3,5 à 260 kDa |
| Puits | 12 puits |
| Gamme de produits | Bolt WedgeWell |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.