Learn More
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4-12%
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
The Bolt Welcome Pack provides all of the necessary Bolt gels and buffers needed to begin using the XCell SureLock Mini-Cell. The XCell SureLock Mini-Cell is a vertical mini-protein gel electrophoresis system compatible with all Invitrogen mini precast gels and Surecast handcast gels.
Contenu du Welcome Pack :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels mini Bolt Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge MES Bolt, 20X (B0002)
• Tampon d’échantillon LDS Bolt, 4X (B0007)
• Agent de réduction d’échantillon Bolt, 10X (B0009)
• Échelle de protéines pré-colorée PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel de mini-protéine compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : Formats à puits multiples et à gradient de 8, 10, 12 et 4 - 12 %. Les gels Bis-Tris Bolt sont dotés de puits en forme de biseau, qui peuvent facilement charger jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon, permettant ainsi la détection de protéines dans des échantillons très dilués ou la visualisation de protéines à faible abondance.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Bolt (BT0006) pour tout transfert humide standard à l’aide du mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | minicellule XCell SureLock |
| Pourcentage de gel | 4 à 12% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Plage de séparation | 3,5 à 260 kDa |
| Puits | 10 puits |
| Gamme de produits | Bolt WedgeWell |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.