Learn More
Bohlender™ Thermo-sondes BOLA™ PT 1000
Code produit. p-7237663
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17117574
Marque: Bohlender™ P195015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo-sondes PT 1000 en PTFE et acier inox.
  • Un capteur de mesure PT 1000 dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE (1,4571)
  • Diamètre de la sonde de température 8 mm
  • Diamètre de la pointe 6 mm
  • Diamètre de l’anneau de serrage 12 mm
  • Avec câble à revêtement en PFA blanc (longueur :1,5 m, système à 2 fils)
  • Câble de connexion :1 500 mm (technique à 2 fils)
  • Temps de réponse typiques :T 50 :16 à 18 s, T 90 :47 à 50 s
Spécification
Interface Système à 2 fils
Matériau PTFE
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 260 mm