Learn More
Bohlender™ Manchons de joint rodé sphérique BOLA™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
S 13
S 19
S 29
S 40
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
Description
- Avec bague de préhension et bagues d’étanchéité sur l’extérieur
- Étanchéité sous vide élevée
- Faible taux de fuite :<1 x 0,01 mbar x l x s-1
- Structure robuste pour une utilisation continue
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Type de produit | Raccords rodés |
| Numéro du joint conique standard | S 13 |