Learn More
Bohlender™ Manchons BOLA™ avec bague de préhension
Code produit. 17107414
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
US 24/40
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 17107414
Marque: Bohlender™ H93505
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manchons avec bague de préhension en PTFE.
  • En PTFE
  • Anneau de préhension et bagues d’étanchéité sur l’extérieur
  • Étanchéité sous vide élevée
  • Faible taux de fuite :<1 x 0,0001 mbar x l x s-1
  • Structure robuste pour une utilisation continue
  • Les bagues d’étanchéité sont faciles d’accès et donc faciles à nettoyer
Spécification
Matériau PTFE
Numéro du joint conique standard US 24/40
Type Manchons avec bagues de préhension