Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Utilisez cette tubulure pour le transport de produits agressifs tels que les acides, les lessives, les gaz et les solvants. La tubulure en PTFE Bohlender™ BOLA™ présente une résistance chimique élevée et résiste à des températures comprises entre -200 et +260 °C. Idéal pour les applications de chromatographie liquide.
Marque:  Bohlender™ S1810-32
Code produit. 15243179
  • 138.00€ / 10m
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Exempt de substances extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur d’oxygène supérieure à 95
  • Résistante à l’irradiation et aux intempéries
  • Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Spécification
Spécification
FDA, USP classe VI
2 mm
4 mm
Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
1/boîte
140 bars
Autoclavable
PTFE
1 mm
-200°C
Translucide à blanc laiteux
260°C