Learn More
Bohlender™ Blocs collecteurs miniatures en PTFE / FEP BOLA™
Conçu pour faciliter l’interruption et le contrôle du débit.Les blocs collecteurs miniatures BOLA sont dotés d’une résistance chimique universelle et résistent à des pressions jusqu’à 8 bars.
Marque: Bohlender™ F712-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bloc en PTFE
- Une entrée et quatre sorties avec filetage femelle UNF 1/4 po 28 G
- Disponible avec quatre robinets d’arrêt avec bouchons de robinet d’arrêt en FEP pour une interruption et un contrôle faciles du débit
Compliance
FDA
Spécification
FDA | |
Autoclavable | |
PTFE, FEP | |
1 port d’entrée | |
Filetage femelle UNF 1/4 po 28 G |
Bloc collecteur miniature | |
1,6 mm | |
1,6 x 3,2 mm (dia. int. x dia. ext.) | |
4 ports de sortie | |
blanc |