Learn More
Bohlender™ Connecteurs Luer miniatures en PTFE BOLA™
Passez des connexions Luer au filetage femelle UNF 1/4 po 28 G avec ces connecteurs Luer miniatures en PTFE
Marque: Bohlender™ F717-02
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Connecteurs Luer miniatures en PTFE
- Pour la transition de la connexion Luer au filetage femelle UNF 1/4 po 28 G
- Résistance chimique universelle
Compliance
FDA
Spécification
Connecteur Luer miniature | |
Connecteur Luer avec cône Luer femelle | |
1 mm | |
Transition d’une connexion Luer à un filetage femelle UNF 1/4 po 28 G | |
0,8 x 1,6 mm (dia. int. x dia. ext.) | |
Cône Luer femelle | |
250°C |
FDA | |
Autoclavable | |
PTFE | |
-200°C | |
UNF 1/4 po 28 G | |
Blanc |