Learn More
Bohlender™ Connecteurs Luer miniatures en PTFE BOLA™
Passez des connexions Luer au filetage femelle UNF 1/4 po 28 G avec ces connecteurs Luer miniatures en PTFE
Marque:  Bohlender™ F717-08
Code produit. 10083261
  • 37.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Connecteurs Luer miniatures en PTFE
  • Pour la transition de la connexion Luer au filetage femelle UNF 1/4 po 28 G
  • Résistance chimique universelle
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
FDA
Connecteur Luer avec cône Luer mâle
1,6 mm
Transition d’une connexion Luer à un filetage femelle UNF 1/4 po 28 G
1,6 x 3,2 mm (dia. int. x dia. ext.)
Cône Luer mâle
250°C
Connecteur Luer miniature
Autoclavable
PTFE
-200°C
UNF 1/4 po 28 G