Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt miniatures à 3 voies BOLA™, PTFE, FEP
Code produit. 10297401
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1,6 x 3,2 mm (Dia. int. x dia. ext.)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10297401
Marque: Bohlender™ F73108
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se connecte à une grande variété de tubulures à l’aide de ces robinets d’arrêt. Les robinets d’arrêt miniatures à trois voies BOLA sont dotés d’une résistance chimique universelle.
  • Robinet d’arrêt à 3 voies avec alésage en L ou T et trois raccords
  • Disponible avec trois filetages femelles UNF 1/4 po 28 G ou avec deux filetages femelles UNF 1/4 po 28 G et un filetage mâle UNF 1/4 po 28G.
  • Hauteur totale avec le bouchon du robinet d’arrêt en FEP : 20 mm
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Longueur totale (métrique) 32 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Taille de la tubulure 1,6 x 3,2 mm (Dia. int. x dia. ext.)
Diamètre du filetage 3 raccords filetés femelles
Forme En T
Couleur Blanc / rouge
Pression maximale 8 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Robinet d’arrêt à 3 voies miniature