Learn More
Bohlender™ Films de scellage plats BOLA™
Films de scellage plats en PTFE façonnable.
Marque:  Bohlender™ H959-34
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 6.96000kg
Code produit. 17107424
  • 303.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
  • Bande plate en PTFE vierge déformable avec structure en fibre étendue
  • Sans saveur
  • Sans odeur jusqu’à 270°C
  • Auto-adhésif
  • Innocuité physiologique
  • Absence de vieillissement
  • Bonne étanchéité même sur des surfaces irrégulières
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Assemblage simple et rapide
Spécification
Spécification
7 mm (0,28 in)
0,87 in
PTFE
0,2 in
22 mm
5 mm