Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tuyau en PFA coudé BOLA™ sans écrou
Dotés d’une résistance chimique universelle et sont compatibles avec le vide.Comprend une bague d’étanchéité élastique et un joint torique en FKM
6.00€ - 8.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
---|---|
Matériau | PFA |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Forme | Pliée |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10581573
|
Bohlender™
D569-14 |
GL 14 |
6.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10011062
|
Bohlender™
D569-18 |
GL 18 |
8.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Connecteurs de tuyaux GL 14 et GL 18 en PFA
- Connecteurs de tuyaux GL 25 et GL 32 en PTFE
- Comprend une bague d’étanchéité élastique et un joint torique en FKM
- Disponible en version droite ou coudée
- Pour des températures de travail jusqu’à +200°C maximum
- Le produit d’écoulement est exposé uniquement au PFA ou au PTFE
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA | |
-200°C | |
Pliée | |
Connecteur pour tuyau |
PFA | |
1 unité | |
250°C |