Learn More
Grant Instruments™ Portoir pour tubes à essai pour bains-marie sans agitation
Click to view available options
Capacité:
105 tubes de 0,5 ml
12 tubes de 30 mm
18 tubes de 25 mm
32 tubes de 19 mm
36 tubes de 16 mm
55 tubes de 13 mm
65 tubes de 1,5 ml
84 tubes de 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Maintient les tubes à essai en position verticale et fixes dans le bain.
- Compatible avec une large gamme de bains-marie sans agitation Grant
- Peut accueillir jusqu’à 105 tubes à essai en fonction de la taille
- Les plateaux à fentes doubles assurent la stabilité des tubes et évitent le basculement
Spécification
Spécification
| Capacité | 105 tubes de 0,5 ml |