Learn More
Techne™ Distillateur d’eau Merit Stuart™
Le distillateur Merit est le choix idéal pour les laboratoires soucieux du budget qui ne peuvent se permettre de compromettre la qualité. Il associe l’économie et des performances élevées à une multitude d’autres caractéristiques qui ne peuvent pas correspondre à des distillateurs comparables.
Marque:  Techne™ 99955-30
Code produit. 13108730
  • 326.43€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’entonnoir d’ajout d’acide et le robinet d’arrêt de vidange intégrés permettent un nettoyage facile sans démonter la verrerie
  • La conception unique du condenseur garantit que les gouttelettes d’eau distillée restent en contact avec la bobine de refroidissement pendant la plus longue période possible pour produire de l’eau distillée froide et préchauffer l’alimentation de la chaudière afin d’augmenter l’efficacité
  • Les pas de vis sont incorporés sur tous les raccords d’eau afin que les tuyaux puissent être installés et retirés facilement et en toute sécurité sans risque de casse
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent deux thermostats de sécurité indépendants pour éviter toute surchauffe en cas de défaillance de l’alimentation en eau
  • Le support est pré-percé pour faciliter le montage mural
  • Sortie de 4 l/h, distillation unique
  • pH 5,0 à 6,5
Spécification
Spécification
220 V, 50/60 Hz monophasée
Distillateur d’eau
450 mm
3 kW
150 mm
500 mm