Learn More
Cole-Parmer™ Dessiccateur en verre / acier inox Boekel
Code produit. p-8003536
Click to view available options
Volume (métrique):
22 L
125 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11796118
Marque: Cole-Parmer™ 2400010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez les échantillons en toute sécurité dans ce dessiccateur doté d’un verrou double action.Les dessiccateurs en verre / acier inox Cole-Parmer™ Boekel sont dotés d’une porte étanche à l’air avec verrou double action, d’un joint en néoprène monobloc et d’une charnière pleine longueur.
  • Égalisez la pression avec la soupape de décharge manuelle
  • La soupape de décharge manuelle vous permet d’égaliser la pression interne et externe lors de l’ouverture de la porte.
  • Le plateau pour dessiccant en acier inox contient une livre de dessiccant
  • Armoires en acier inox 302 poli dotées d’une porte et de parois latérales en verre de 3/16 po d’épaisseur pour l’observation du contenu
  • La porte est dotée d’un verrou à double action, d’un joint en caoutchouc monobloc et d’une charnière pleine longueur
  • La soupape d’évacuation manuelle de la pression vous permet de relâcher la pression
  • Choisissez parmi les étagères flexboard ou SS
  • Le plateau pour dessiccant SS contient une livre de dessiccant
Spécification
Modèle d’armoire Anti-statique
Matériau Acier inox, verre
Type de produit Dessiccateur
Comprend 2 étagères réglables
Nbre d’étagères 2
Positions des étagères Réglable
Volume (métrique) 125 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 479,4 x 485,77 x 546,1 mm
Dimensions (L x l x H) 480 x 485,77 x 546,1 mm
Longueur (métrique) 560 mm
Longueur de cuve (métrique) 480 mm
Largeur (métrique) 552,45 mm
Largeur de cuve (métrique) 485,77 mm
Hauteur (métrique) 546,1 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 540 mm
Poids (métrique) 32 kg